Trichloressigsäure 10% in wässriger Lösung
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: TCA
9383.1 9383.2
ROTH9383.1EA 270 CHF
ROTH9383.1 ROTH9383.2
Trichloressigsäure 10% in wässriger Lösung
Trichloressigsäure
Formel: Cl₃CCOOH
Siedepunkt: 196 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 54…56 °C
Dichte: ≤1.07 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004177
CAS-Nummer: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 2564
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM