Glyoxal 40% in wässriger Lösung

Lieferant: EUROCLONE
Achtung

EMR148050 EMR148100
EURLEMR148050EA 0 CHF
EURLEMR148050 EURLEMR148100
Glyoxal 40% in wässriger Lösung
Glyoxal
Formel: C₂H₂O₂
Dichte: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006957
CAS-Nummer: 107-22-2
EINECS: 203-474-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR