Fehling-Reagenz II (L(+)-Kaliumnatriumtartrat in Natronlauge) für die qualitative Bestimmung von reduzierenden Zuckern
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
ROTHN056.1EA 74 CHF
ROTHN056.1
Fehling-Reagenz II (L(+)-Kaliumnatriumtartrat in Natronlauge) für die qualitative Bestimmung von reduzierenden Zuckern
Fehling-Reagenz II (L(+)-Kaliumnatriumtartrat in Natronlauge)
Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C)
UN: 1824
ADR: 8,II