G418 Disulfat
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyms: G-418 SulfatG418 SulfatG-418 DisulfatGeneticin®
MOLE59693889EA 0 CHF
MOLE59693889
G418 Disulfat
G418 disulphate
Formel: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
MW: 692,72 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00058314
CAS-Nummer: 108321-42-2