G418 Disulfat
Lieferant: EUROCLONE
Achtung
EMR260001 EMR260250 EMR260500
BIOZEMR260001EA 0 CHF
BIOZEMR260001 EURLEMR260250 EURLEMR260500
G418 Disulfat
G418 disulphate
Formel: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00058314
CAS-Nummer: 108321-42-2