G418 Disulfat
Lieferant: EUROCLONE
Achtung
Synonyms: G-418 sulphate, Geneticin®, G-418 disulphate, G418 sulphate
ECM0015W ECM0015Z
EURLECM0015WEA 0 CHF
EURLECM0015W EURLECM0015Z
G418 Disulfat
G418 disulphate
Formel: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00058314
CAS-Nummer: 108321-42-2