G418 Disulfat für die Biochemie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: G-418 sulphate, Geneticin®, G-418 disulphate, G418 sulphate
329400010 329400050
ACRO329400010EA 219 CHF
ACRO329400010 ACRO329400050
G418 Disulfat für die Biochemie
G418 disulphate
Formel: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00058314
CAS-Nummer: 108321-42-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 %
Potency ≥650 µg/mg