L(+)-Rhamnose Monohydrat
Lieferant: Molekula
Synonyms:
6-Desoxy-L(+)-mannose Monohydrat
, Isodulcit
MOLEM71239713EA
0
CHF
MOLEM71239713
L(+)-Rhamnose Monohydrat
L(+)-Rhamnose Monohydrat
Formel:
C₆H₁₂O₅·1H₂O MW: 182,17 g/mol Melting Pt: 85…95 °C Dichte: 1,47 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149363 CAS-Nummer: 10030-85-0 EINECS: 222-793-4 Merck Index: 12,08338 |