Lactose Monohydrat
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: 4-(β-D-Galactopyranosyl)-D-glucopyranose 1-Hydrat4-(β-D-Galactopyranosyl)-D-glucopyranose Monohydrat4-(β-D-Galactopyranosyl)-D-glucopyranose-1-Hydrat4-(β-D-Galactopyranosyl)-D-glucopyranose-Monohydrat
ROTH8921.5EA 479.7 CHF
ROTH8921.5
Lactose Monohydrat
Lactose Monohydrat
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
MW: 360,32 g/mol
Melting Pt: 223 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 10039-26-6
EINECS: 200-559-2