Lactose Monohydrat
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: Milk sugar, Lactobiose
6868.1 6868.2 6868.3
ROTH6868.1EA 40.2 CHF
ROTH6868.1 ROTH6868.2 ROTH6868.3
Lactose Monohydrat
Lactose Monohydrat
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
MW: 360,32 g/mol
Melting Pt: 223 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 10039-26-6
EINECS: 200-559-2