Isohexan (Isomerengemisch)
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
ROTHT904.1EA 157.95 CHF
ROTHT904.1
Isohexan (Isomerengemisch)
Isohexan (Isomerengemisch)
Formel: C₆H₁₄
MW: 86,18 g/mol
Siedepunkt: 60 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –154 °C
Dichte: 0,653 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: –33 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009406
CAS-Nummer: 92112-69-1
EINECS: 295-570-2
UN: 1208
ADR: 3,II
REACH: 01-2119484651-34