Hexan (Isomerengemisch), CHROMASOLV™ für die Analyse von Pestizidrückständen, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
34493-2.5LEA
286.33
CHF
34493-2.5L
Hexan (Isomerengemisch), CHROMASOLV™ für die Analyse von Pestizidrückständen, Riedel-de Haën™
Hexan (Isomerengemisch)
- For gas chromatography (GC)
- Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
- Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Formel:
H₃C(CH₂)₄CH₃ MW: 86,18 g/mol Siedepunkt: 48-65 °C (1,013 hPa) Melting Pt: -154 °C Dichte: 0,66 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: -26 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02179311 CAS-Nummer: 110-54-3 UN: 1208 ADR: 3,II REACH: 01-2119484651-34 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay of isomers (GC) | Min. 85 % |
Non-volatile matter | Max. 0.0005 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.01 % |
Suitability for residue analysis | Max. 5 ng/l |
n-Hexane (GC) | Max. 4.9 % |
Explosion Limit | 7.5 % |
Autoignition Temperature | 437 °F |