Ruthenium ≥99,9% (Metall-Basis), Würfel, Länge 6 mm (0.24 in)
Lieferant: Thermo Scientific
45484.KFEA 1880 CHF
45484.KF
Ruthenium ≥99,9% (Metall-Basis), Würfel, Länge 6 mm (0.24 in)
Ruthenium
Formel: Ru
MW: 101,07 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011207
CAS-Nummer: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1