VWR® Model 210, Umwälzthermostate
Lieferant: VWR
VWR®
473-0031EA 1870 CHF
473-0031 473-0030 473-0029
VWR® Model 210, Umwälzthermostate
Umwälzthermostate Geschlossene Umwälzsysteme Wärmeumwälzthermostate
Der kompakte, wirtschaftliche Umwälzthermostat eignet sich für Anwendungen wie das Auftauen von Plasma und die Temperierung fotografischer Lösungen. Im geschlossenen Badgefäß können nur externe Kreisläufe temperiert werden.
Die mit Feuchtigkeit in Berührung kommenden Teile sind aus Edelstahl, PVC, Messing und Nylon gefertigt.
Features stainless steel, PVC, brass and nylon wetted parts and ½" NPT pump inlet/outlet.
Abschaltung bei niedrigem Füllstand und Übertemperatur.
Max. Förderleistung: 11 L/min
Bitte beachten * RT = Raumtemperatur