Ethanol ≥70% (v/v), GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
98193.418EA 262 CHF
98193.418 98193.418_T 98193.418DP
Ethanol ≥70% (v/v), GPR RECTAPUR®
Ethanol
Bitte beachten Wichtiger Hinweis: Diese Chemikalie unterliegt regulatorischen Bestimmungen. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: C₂H₅OH
MW: 46,07 g/mol
Dichte: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 22 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on anhydrous substance) Min. 99 %
Assay (V/V)
Evaporation residue Max. 50 ppm