Zimmermann-Reinhardt-Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
9110.1000EA 94.6 CHF
9110.1000
Zimmermann-Reinhardt-Lösung
Zimmermann-Reinhardt-Lösung
MW: 223,06 g/mol
UN: 3264
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht