Zink-Standardlösung, 1.000 mg/l Zn in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86725.260EA
38.71
CHF
86725.260
86725.180
Zink-Standardlösung, 1.000 mg/l Zn in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Zink-Standards
- Rückführbar auf SRM von NIST
- Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
- Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%