Zinn-Standardlösung, 1.000 mg/l Sn in 20%iger Salzsäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86712.260EA 55.3 CHF
86712.260 86712.180
Zinn-Standardlösung, 1.000 mg/l Sn in 20%iger Salzsäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Zinn-Standards
  • Rückführbar auf SRM von NIST
  • Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
  • Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%