Eisen-Standardlösung, 1.000 mg/l Fe in 2%iger Salzsäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86677.260EA
54.2
CHF
86677.260
86677.180
Eisen-Standardlösung, 1.000 mg/l Fe in 2%iger Salzsäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Eisen-Standards
- Rückführbar auf SRM von NIST
- Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
- Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%