Phenolphthalein 1%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-1(3H)-isobenzofuranon3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)phthalid
8626.1000EA 72.7 CHF
8626.1000
Phenolphthalein 1%, TECHNICAL
Phenolphthalein
  • pH-Bereich des Farbwechsels: 8,2-9,8
Formel: C₂₀H₁₄O₄
MW: 318,33 g/mol
Siedepunkt: 82 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 12 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005913
CAS-Nummer: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
UN: 1219
ADR: 3,II
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/01/2297201.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Sensitivity Passes test