UVP Crosslinker, CL-3000
Lieferant: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
849-95-0615-06 849-95-0615-02 849-95-0615-04
UVPA849-95-0615-06EA 4260 CHF
UVPA849-95-0615-06 UVPA849-95-0615-02 UVPA849-95-0615-04
UVP Crosslinker, CL-3000
Beleuchtung UV-Lampen
Ultraviolettes Licht wird im Gesundheitswesen als unterstützendes Desinfektionsmittel zu chemischen Desinfektionsmitteln angesehen.
  • Perfekt für die Abgabe der empfohlenen >1 J/cm² keimtötenden UV-Dosis zur Oberflächendesinfektion
  • Vernetzung von DNA und RNA mit Nylon- oder Nitrozellulosemembranen
  • Mikroprozessorsteuerung ermöglicht präzise UV-Dosiskontrolle
  • Glühlampen: 8 W (6)
  • Gewicht: 6,8 kg
Der hochpräzise CL-3000-Vernetzer kann eine kumulative Dosis von 1 J/cm² erzeugen, was weit über dem für die Desinfektion erforderlichen Bedarf liegt. Der CL-3000 liefert nahezu gleichmäßiges UVC-Licht mit einem Variationskoeffizienten von ~10 % und einer Differenz von weniger als 2 mJ/cm² zwischen dem höchsten und niedrigsten Messwert. Am wichtigsten ist, dass der CL-3000 eine Echtzeitüberwachung der UVC-Dosis bietet, um eine reproduzierbare Dosierung unabhängig von Raum und Zeit zu gewährleisten.
Der UVP-Vernetzer ist ein mikroprozessorgesteuertes UV-Bestrahlungssystem, das für die Bindung von Nukleinsäuren an Membranen für Southern-, Northern-, Dot- und Slot-Blot-Anwendungen vorgesehen ist. Er kann auch zur UV-Desinfektion und zur Beseitigung von PCR-Kontaminationen verwendet werden.
Der programmierbare Mikroprozessor überwacht ständig die UV-Lichtemission. Die Bestrahlung stoppt genau dann, wenn die programmierte Energie erreicht ist. So wird der Effekt der abnehmenden UV-Intensität aufgrund der Alterung der Lampe kompensiert.
Der UVP-Vernetzer kombiniert neueste UV-Technologie mit hochwertiger Verarbeitung: UV-Bestrahlungskammer aus Aluminium, schützende Quarzscheibe auf der UV-Sensorzelle sowie ein hochbeständiges und leicht zu reinigendes Tastenfeld und Gehäuse.
Das große Display bietet eine Reihe vordefinierter Methoden, wodurch der UVP-Vernetzer ein einfach zu verwendendes und dennoch leistungsstarkes Instrument zur Immobilisierung von Nukleinsäuren auf Membranen ist. Die programmierten Daten werden auf dem LED-Display angezeigt.
Abmessungen:
350×270×160 mm (Int.)
410×400×265 mm (Ext.)