Kieselgel, Granulat, Chameleon® C 1 - 3 mm Trocknungsmittel
Lieferant: VWR Chemicals
83001.290EA
101
CHF
83001.290
83001.260
83001.360
83001.460
Kieselgel, Granulat, Chameleon® C 1 - 3 mm Trocknungsmittel
Silica gel
Ungiftige Trockenmittel zum Adsorbieren von Feuchtigkeit aus der Atmosphäre und aus Gasströmen, die Eisensalze als Farbindikator enthalten. Das Trockenmaterial hat eine intensive orange Farbe und ändert sich bei Adsorption von Wasser in eine blass beige/weiße Farbe.
- Die Wasserabsorptionskapazität beträgt bei 50% RH mindestens 23%
- Der Verlust nach dem Trocknen bei 140 °C beläuft sich auf weniger als 2%
- Bei einer Konzentration von 10% in Wasser ist der pH-Wert zwischen 1,5 und 5
- Eine Regeneration wird durch Erhitzen auf 140 °C in einem Trockenschrank erreicht
Formel:
SiO₂ MW: 60,08 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS-Nummer: 7631-86-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Farbveränderung | Test bestanden |
Partikelgröße | 1 - 3 mm |
pH-Wert (20 °C; 5%) | 2 - 5 |
Trocknungsverlust (140 °C) | Max. 2% |
Wasserabsorptionskapazität (23 °C; 50% RH) | Min. 23% |