Kieselgel, Granulat, Chameleon® C 2 - 6 mm Trocknungsmittel
Lieferant: VWR Chemicals
83000.290EA 130 CHF
83000.290 83000.360 VWRS83000.460
Kieselgel, Granulat, Chameleon® C 2 - 6 mm Trocknungsmittel
Silica gel
Ungiftige Trockenmittel zum Adsorbieren von Feuchtigkeit aus der Atmosphäre und aus Gasströmen, die Eisensalze als Farbindikator enthalten. Das Trockenmaterial hat eine intensive orange Farbe und ändert sich bei Adsorption von Wasser in eine blass beige/weiße Farbe.
  • Die Wasserabsorptionskapazität beträgt bei 50% RH mindestens 23%
  • Der Verlust nach dem Trocknen bei 140 °C beläuft sich auf weniger als 2%
  • Bei einer Konzentration von 10% in Wasser ist der pH-Wert zwischen 1,5 und 5
  • Eine Regeneration wird durch Erhitzen auf 140 °C in einem Trockenschrank erreicht
Formel: SiO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Colour change Passes test
Particle size 2 - 6 mm
pH (20 °C; 5%) 2 - 5
Loss on drying (140 °C) Max. 2%
Water-adsorption capacity (23 °C; 50% RH) Min. 23%