Luff-Schoorl's Reagenz für die quantitative Bestimmung von reduzierenden Zuckern
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
5058.5000EA
116
CHF
5058.5000
5058.1000
Luff-Schoorl's Reagenz für die quantitative Bestimmung von reduzierenden Zuckern
Luff-Schoorl's Reagenz
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Passes test |
Density (20/4) | 1.14 - 1.16 |
pH (20°C) | 9.80-10.40 |