Stärke 0,5% in wässriger Lösung stabilisiert, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Stabilization:
stabilisiert
4729.0500EA
38.7
CHF
4729.0500
Stärke 0,5% in wässriger Lösung stabilisiert, TECHNICAL
Starch
Formel:
(C₆H₁₀O₅)n MW: 162,14 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00082026 CAS-Nummer: 9005-25-8 EINECS: 232-679-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität | Entspricht |