Methylrot 0,2 g/l in Ethanol, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: 2-(4-(Dimethylamino)phenylazo)benzoesäure
34302.231EA 147 CHF
34302.231DP 34302.231 34302.231_T
Methylrot 0,2 g/l in Ethanol, TECHNICAL
Methylrot
  • pH-Bereich des Farbwechsels: 4,4 - 6,2
pH-Bereich des Farbwechsels: 4,4 - 6,2
Formel: C₁₅H₁₅N₃O₂
MW: 269,3 g/mol
Flash-Pt: 20 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002425
CAS-Nummer: 493-52-7
EINECS: 207-776-1
UN: 1170
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht