Bromkresolgrün 0,04% in Ethanol, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: 3,3',5,5'-Tetrabrom-m-kresolsulfonphthaleinBCG
34301.237EA 122 CHF
34301.237 34301.237DP 34301.237_T
Bromkresolgrün 0,04% in Ethanol, TECHNICAL
Bromkresolgrün
  • pH-Bereich des Farbwechsels: 3,8-5,4
Formel: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
MW: 698,02 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005874
CAS-Nummer: 76-60-8
EINECS: 200-972-8
UN: 1170
ADR: 3,II
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/36/2301336.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht