Thymolblau 0,04% in Ethanol, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: 4-[3-(4-Hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxobenzo[c]oxathiol-3-yl]-5-methyl-2-propan-2-ylphenolThymolsulfonphthalein
34300.234EA 122 CHF
34300.234DP 34300.234 34300.234_T
Thymolblau 0,04% in Ethanol, TECHNICAL
Thymolblau
pH-Bereich des Farbwechsels: 8,0-9,6
Formel: C₂₇H₃₀O₅S
MW: 466,6 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005869
CAS-Nummer: 76-61-9
EINECS: 200-973-3
UN: 1170
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht