Patentblau V Calciumsalz, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: Säureblau 3 CalciumsalzSicovit Patentblau 85Säureblau V CalciumsalzBis[hydrogen[4-[4-(diethylamino)-5'-hydroxy-2',4'-disulfonatobenzhydryliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]diethylammonium], Calciumsalz
34233.128EA 223 CHF
34233.128
Patentblau V Calciumsalz, TECHNICAL
Patentblau V Calciumsalz
Formel: C₅₄H₆₂CaN₄O₁₄S₄
MW: 1159,45 g/mol
Melting Pt: 200 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00038746
CAS-Nummer: 3536-49-0
EINECS: 222-573-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht