Kongorot 1% in wässriger Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: Direct Red 28Dinatrium-3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalin-1-sulfonat)Direktrot 28
31727.295EA 295 CHF
31727.295
Kongorot 1% in wässriger Lösung
Kongorot
  • pH-Bereich des Farbwechsels: 3,0 - 5,2
pH-Bereich des Farbwechsels: 3,0 - 5,2
Formel: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
MW: 696,67 g/mol
Siedepunkt: ~100 °C (1013 hPa)
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004028
CAS-Nummer: 573-58-0
EINECS: 209-358-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark red liquid
Identification Passes test