Phenolphthalein 0,2% in ethanolischer Lösung, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-1(3H)-isobenzofuranon3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)phthalid
31724.295EA 147 CHF
31724.295_T 31724.295DP 31724.295
Phenolphthalein 0,2% in ethanolischer Lösung, TECHNICAL
Phenolphthalein
  • pH-Bereich des Farbwechsels: 8,2-9,8
Formel: C₂₀H₁₄O₄
MW: 318,33 g/mol
Dichte: 0,884 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005913
CAS-Nummer: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
UN: 1170
ADR: 3,II
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/01/2297201.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht