Benzethoniumchlorid 0.004 mol/l, AVS TITRINORM Volumetric
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: Hyamine® 1622, N-Benzyl-N,N-dimethyl-2-(2-(4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy)ethoxy)ethanaminium chloride
30497.293EA 44.4 CHF
30497.293 30497.327
Benzethoniumchlorid 0.004 mol/l, AVS TITRINORM Volumetric
Benzethoniumchlorid
Formel: C₂₇H₄₂ClNO₂
MW: 448.09 g/mol
MDL Number: MFCD00011742
CAS-Nummer: 121-54-0
EINECS: 204-479-9
Merck Index: 13,01074
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.00399 - 0.00401 mol/l
NIST traceable Confirmed