o-Tolidin 0,1% 1.6 M Salzsäurelösung
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: 3,3'-DimethylbenzidinDiaminoditolyl4,4′-Di-o-toluidin4,4'-Bi-o-toluidin4,4'-Diamino-3,3'-dimethyldiphenylp,p′-Diamino-m,m′-dimethyldiphenyl3,3′-Dimethylbiphenyl-4,4′-diamin
28672.294EA 206 CHF
28672.294
o-Tolidin 0,1% 1.6 M Salzsäurelösung
o-Tolidin
Zur Bestimmung des Sauerstoffs oder des freien Chlors.
Formel: [-C₆H₃(CH₃)-₄-NH₂]₂
MW: 212,29 g/mol
MDL Number: MFCD00014773
CAS-Nummer: 119-93-7
EINECS: 204-358-0
UN: 1760
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht