Thiamin Hydrochlorid, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms:
Thiaminchlorid Hydrochlorid
, Thiaminiumchlorid
, antineuritisches Vitamin Hydrochlorid
, Antiberiberifaktor Hydrochlorid
, Aneurin Hydrochlorid
, Vitamin B1 Hydrochlorid
28605.180EA
61.2
CHF
28605.180
Thiamin Hydrochlorid, TECHNICAL
Thiamin Hydrochlorid
Formel:
C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS MW: 337,27 g/mol Melting Pt: 252 °C Dichte: 1,401 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012780 CAS-Nummer: 67-03-8 EINECS: 200-641-8 Merck Index: 12,09430 |
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität | Entspricht |