Natrium-L(+)-glutamat Monohydrat ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: (S)-(+)-Glutaminsäure Mononatriumsalz MonohydratL(+)-2-Aminoglutarsäure Mononatriumsalz Monohydrat(S)-(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure Mononatriumsalz Monohydrat(S)-(+)-2-Aminoglutarsäure Mononatriumsalz Monohydrat(S)-(+)-1-Aminopropan-1,3-dicarbonsäure Mononatriumsalz Monohydrat(S)-(+)-Natriumglutamat MonohydratL(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure Mononatriumsalz MonohydratL(+)-1-Aminopropan-1,3-dicarbonsäure Mononatriumsalz MonohydratL(+)-Glutaminsäure Mononatriumsalz MonohydratL(+)-α-Aminoglutarsäure Mononatriumsalz Monohydrat(S)-(+)-α-Aminoglutarsäure Mononatriumsalz Monohydrat
27872.298EA 272 CHF
27872.298
Natrium-L(+)-glutamat Monohydrat ≥99%, TECHNICAL
Natrium-L(+)-glutamat Monohydrat
Formel: C₅H₈NNaO₄·H₂O
MW: 187,13 g/mol
Melting Pt: 225…240 °C
Flash-Pt: >225 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150138
CAS-Nummer: 6106-04-3
EINECS: 240-313-1
Merck Index: 13,06278
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %