Thiazinrot, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyms: Dinatrium-2-[4-[(1-hydroxy-4-sulfonato-2-naphthyl)azo]phenyl]-6-methylbenzothiazol-7-sulfonat
27419.123EA 112 CHF
27419.123
Thiazinrot, TECHNICAL
Thiazinrot
Formel: H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H
MW: 599,58 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 2150-33-6
EINECS: 218-422-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht