1,10-Phenanthrolin Hydrochlorid Monohydrat ≥99,0% analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: 1,10-Phenanthrolin Monohydrochlorid Monohydrat1,10-Phenanthroliniumchlorid Monohydrat
26230.102EA 147 CHF
26230.102
1,10-Phenanthrolin Hydrochlorid Monohydrat ≥99,0% analytisches Reagens
1,10-Phenanthrolin Hydrochlorid Monohydrat
Formel: C₁₂H₉ClN₂·1H₂O
MW: 234,68 g/mol
Melting Pt: 224…226 °C
Dichte: 1,385 g/cm³ (–100.15 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150061
CAS-Nummer: 18851-33-7
EINECS: 223-325-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99,0 %
Suited for iron reagent Passes test
Suited for oxido reduction indicator Passes test
Ignition residue (SO4) Max. 0,2 %
Trocknungsverlust (100-105°C) Max. 8,0 %