Xylenolorange Tetranatriumsalz, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: 3,3-Bis(N,N-bis(carboxymethyl)aminomethyl)kresolsulfonphthalein TetranatriumsalzXylenolorange wasserlöslich
26086.103EA 156 CHF
26086.103
Xylenolorange Tetranatriumsalz, TECHNICAL
Xylenolorange Tetranatriumsalz
Formel: C₃₁H₂₈N₂Na₄O₁₃S
MW: 760,59 g/mol
Melting Pt: ∼210 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044293
CAS-Nummer: 3618-43-7
EINECS: 222-805-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht