Silikonöl, technische Qualität für Ölbäder, VWR®
Lieferant: VWR Chemicals
VWR®
24610.363EA 665 CHF
24610.363
Silikonöl, technische Qualität für Ölbäder, VWR®
Silikonöl
Verwendbar zwischen 100 und 200°C.
  • Essentially non-toxic
  • Environmentally safe
  • Non-halogenated
  • High thermal stability and oxidation resistance
Typical values (without guarantee)
• Appearance: crystal clear liquid
• Density (25°C): 0.96 kg/dm3
• Water content: about 30 ppm
• Viscosity (25 °C): 50 mm2/s
• Flash point (closed cup): 260 °C
• Fire point (open cup): 370 °C
MDL Number: MFCD00132673
CAS-Nummer: 68083-14-7