Diethylenglycolmonobutylether ≥98%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyms:
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, Diethylene glycol mono-n-butyl ether, Butyldigol
23831.291EA
29.9
CHF
23831.291
23831.460
Diethylenglycolmonobutylether ≥98%, TECHNICAL
Diethylenglycolmonobutylether
Formel:
CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH MW: 162.23 g/mol Siedepunkt: 230.4 °C (1013 hPa) Melting Pt: –68 °C Dichte: 0.954 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 100 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002881 CAS-Nummer: 112-34-5 EINECS: 203-961-6 Merck Index: 13,01556 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 98 % |
Refractive index (20°C) | 1.431 - 1.433 |