Bortrifluorid-Methanol-Komplex 20% in Methanol zur Synthese
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
22007.263EA 115 CHF
22007.263
Bortrifluorid-Methanol-Komplex 20% in Methanol zur Synthese
Bortrifluorid-Methanol-Komplex
Formel: CH₄BF₃O
MW: 99,85 g/mol
Dichte: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 16 °C (geschlossener Tiegel)
MDL Number: MFCD00071635
CAS-Nummer: 373-57-9
EINECS: 206-766-4
UN: 2924
ADR: 3 (8),II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 13 - 20 %
Density (20/4) 0.880 - 0.895