Azomethin H Natriumsalz Hydrat analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: 8-Hydroxy-1-(salicylidenamino)naphthalen-3,6-disulfonsäure-6-natriumsalz HydratAzomethine-H Mononatriumsalz HydratNatriumhydrogen-4-hydroxy-5-(salicylidenamino)naphthalin-2,7-disulfonat Hydrat
21645.124EA 155 CHF
21645.124
Azomethin H Natriumsalz Hydrat analytisches Reagens
Azomethin H Natriumsalz Hydrat
Formel: C₁₇H₁₂NNaO₈S₂·xH₂O
MW: 463,42 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149588
CAS-Nummer: 206752-32-1
EINECS: 227-698-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Suited for boron spectrophotometry Passes test
Water Max. 8 %
A (Lambda max.) (1 %; buffer pH 5.0) Min. 1100
Absorption maximum 231 - 241 nm