Apiezon® sealing compound Q
Lieferant: M & I Materials
22844.298EA 576 CHF
22844.298
Apiezon® sealing compound Q
Schmiermittel
Wird verwendet zum Dichten von Verbindungen und Lücken und für temporäre Reparaturen. Geeignet zur Dichtung von flachen ungeschliffenen Verbindungen. Kann von Hand geformt werden, da es die Konsistenz einer Spachtelmasse hat. Zur Verwendung bei Umgebungstemperatur.
  • Vapour pressure 1 x 10-4 torr at 20°C