Dow Corning® 1107 wasserabweisend und Pulverbehandlung
Lieferant: DOW CORNING
Synonyms: Polymethylhydrosiloxan
632198TEA 0 CHF
632198T
Dow Corning® 1107 wasserabweisend und Pulverbehandlung
Polymethylhydrosiloxan, kinematische Viskosität 30 cSt (25°C)
Klare Methylhydrogen-Polysiloxan-Flüssigkeit
Lieferumfang: Dieses Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem VWR-Vertriebszentrum oder Lieferanten.
Siedepunkt: >140 °C (0,003 hPa)
Melting Pt: –55 °C
Dichte: 0,971 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 316 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 63148-57-2