Siliconentschäumer Emulsion 10% Wirkstoff pH 3-4 für die Verwendung in wässrigen Flüssigkeiten, Textilien, Chemikalien und zur industriellen Schaumkontrolle
Lieferant: VWR Chemicals
632156JEA 422 CHF
632156J 632157K
Siliconentschäumer Emulsion 10% Wirkstoff pH 3-4 für die Verwendung in wässrigen Flüssigkeiten, Textilien, Chemikalien und zur industriellen Schaumkontrolle
Siliconentschäumer
10% Emulsion aus Polydimethylsiloxan-Flüssigkeit, Kieselgel-Füllstoff und nichtionischem Emulgator
Lieferumfang: Wichtiger Hinweis: Diese Chemikalie ist nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.