Multielement-Kalibrierstandard 2 in verd. Salpetersäure ARISTAR® für die ICP-MS
Lieferant: Avantor
VWR® ARISTAR®
456502VEA 864 CHF
456502V
Multielement-Kalibrierstandard 2 in verd. Salpetersäure ARISTAR® für die ICP-MS
Standards Kationischer Standards Mehrelement-Standards
29 Elemente gelöst in verdünnter Salpetersäure 5 %.
29 Elemente 10 mg/l: Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Zertifizierungen: Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO 17034 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Lieferumfang: Wird mit Analysenzertifikat geliefert.