Saponin
Lieferant: VWR Chemicals
440914YEA
364
CHF
440914Y
44091NE
Saponin
Saponin
Dichte:
1.015…1.02 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00081981 CAS-Nummer: 8047-15-2 EINECS: 232-462-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Identification | Passes test |
pH (5 %) | 4 - 7 |
Surface tension (20°C; 0,1%; water) | 30 - 60 mN/m |