VWR® Trichoderma viride Cellulase
Lieferant: Avantor
VWR®
390744EEA 569 CHF
390744E
VWR® Trichoderma viride Cellulase
Enzyme
10.000 Einheiten ist die Enzymmenge, die in 0,1 M Acetatpuffer bei pH 4,0 in 1 Minute 2 cm² Zellulosefilterpapier (17 mg) zersetzt.