Paraffin Wachs, Erstarrungspunkt: 55 - 58 °C, Pastillenform, Gurr™
Lieferant: VWR Chemicals
361077EEA
213
CHF
361077E
Paraffin Wachs, Erstarrungspunkt: 55 - 58 °C, Pastillenform, Gurr™
Paraffin
Dichte:
0,9 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: >100 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
8002-74-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (65 °C) | Passes test |
Congealing range | 55 - 58 °C |
Cutting/ ribboning | Passes test |