Methylenblau, Tabletten für die Milchuntersuchung
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyms: Methylthioniniumchlorid3,7-Bis(dimethylamino)phenothiaziniumchloridN,N,N′,N′-Tetramethylthioninchlorid
330733REA 89.3 CHF
330733R
Methylenblau, Tabletten für die Milchuntersuchung
Methylenblau
Die Methylenblau-Tabletten werden zur Herstellung von Methylenblau-Lösungen eingesetzt, die zur bakteriologischen Überprüfung getesteter und weiterer nach anderen Güteklassen ausgewiesener Milch verwendet werden.
Die Methylenblau-Tabletten garantieren eine vollständige Löslichkeit und Chargenkonstanz.
Formel: C₁₆H₁₈ClN₃S
MW: 319,86 g/mol
Melting Pt: 180 °C
Dichte: 1,757 g/cm³ (22 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150008
CAS-Nummer: 61-73-4
EINECS: 200-515-2
Merck Index: 12,06137